Documentos Principais
731447
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
95%
Sinônimo(s):
4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4IN3
Número CAS:
Peso molecular:
208.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
143-149 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1n[nH]cc1I
InChI
1S/C3H4IN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
chave InChI
CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)