Documentos Principais
A45009
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate
98%
Sinônimo(s):
3-Amino-4-carbethoxypyrazole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 275,00
R$ 275,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 275,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 275,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
105-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
chave InChI
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gemma N Ferguson et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 6165-6172 (2008-09-06)
A pharmacophore-based screen identified 32 compounds including ethyl 5-amino-3-(4- tert-butylphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4- d]pyridazine-1-carboxylate ( 8) as a new allosteric modulator of the adenosine A1 receptor (A1AR). On the basis of this lead, various derivatives were prepared and evaluated for activity at the