Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
250-260 °C (lit.)
pf
93-96 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
chave InChI
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?