Documentos Principais
709379
Sigma-Aldrich
Indazole-4-boronic acid hydrochloride
Sinônimo(s):
Indazol-4-ylboronic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8BClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
173-177 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
chave InChI
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of trisubstituted pyrimidines as phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors
  • Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)