Documentos Principais
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.454,00
R$ 1.454,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.454,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H2Br2S3
Número CAS:
Peso molecular:
354.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.454,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
pf
165-169 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
chave InChI
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)