Documentos Principais
702641
Sigma-Aldrich
Thieno[2,3-b]thiophene
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.886,00
R$ 2.886,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.886,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4S2
Número CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.886,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.668
densidade
1.326 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
chave InChI
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)