Documentos Principais
730610
Sigma-Aldrich
Testosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C16H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
291.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solution
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentração
0.1 mg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
chave InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-KRMLYXHASA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
1 mL in ampule
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Shu Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 965, 183-189 (2014-07-20)
A liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed, using testosterone-d3 as a surrogate analyte, for the simultaneous quantification of goserelin and testosterone in rat plasma. According to this method, the pharmacokinetic and pharmacodynamic data were obtained from