Documentos Principais
776009
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6CH6O2
Peso molecular:
128.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C([H])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-ZFJHNFROSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)