604380
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Formaldehyde-13C polymer
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pf
170 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges