Documentos
632635
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10O
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
110-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3
chave InChI
PATPLTUFXUXNDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3