724440
9,10-Anthracenedicarboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
H2ADC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>300 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c2ccccc2c(C(O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H10O4/c17-15(18)13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(19)20)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
FDFGHPKPHFUHBP-UHFFFAOYSA-N
Os clientes também visualizaram
Artigos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.