689963
Ethyl benzoylacetate
Arxada quality, ≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.6 (vs air)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
265-270 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?