Documentos Principais
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.501,00
R$ 1.501,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.501,00
About This Item
Fórmula linear:
C10H6(CO2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
244.24
Beilstein:
987259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.501,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
187-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
chave InChI
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)