Documentos Principais
723983
Sigma-Aldrich
Potassium indole-6-trifluoroborate
95%
Sinônimo(s):
Potassium 6-indolyltrifluoroborate, Potassium indolyl-6-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BF3KN
Peso molecular:
223.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
297-302 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6BF3N.K/c10-9(11,12)7-2-1-6-3-4-13-8(6)5-7;/h1-5,13H;/q-1;+1
chave InChI
QRRROZIXUXOCTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Potassium indole-6-trifluoroborate can be used as a reactant to prepare:
  • Indole derivatives by reacting with various aryl halides via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[1]
  • (1H-indol-6-yl)boronic acid by hydrolysis using silica gel and water.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient hydrolysis of organotrifluoroborates via silica gel and water
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7364-7369 (2009)
Scope of the Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions of potassium heteroaryltrifluoroborates
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(3), 973-980 (2009)