Z678740
FORTUNA® Polyfix® bottle top dispenser with PTFE coated piston
dispensing volume 2-10 mL
Selecione um tamanho
R$ 1.557,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.557,00
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf 101.071-38
dispensing volume measuring range
2-10 mL
volume
2-10 mL
conector
GL 40
GL 45
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features:
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with PP-protection against breakage
- Coated PTFE-piston
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- FIX adapter made of PP
- Valve block made of PP, no metal springs in the valve - no corrosion
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)