72262
Nickel (IV) oxide
technical, ~30% active peroxide basis
Sinônimo(s):
Nickel dioxide, Nickel oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Formulário
powder
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
concentração
~30% (active peroxide)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ni]O[Ni]=O
InChI
1S/2Ni.3O
chave InChI
PZFKDUMHDHEBLD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- One-dimensional oxide-metal hybrid structures and site-specific enhanced reactivity for CO oxidation
- Microwave induced catalytic degradation of crystal violet
Used to study differences in reactivity trends for carbon monoxide catalyzed oxidation caused by anionic transition metal oxide clusters
Reagent:
- For solvent-free oxidation of alcohols†
- For chemoselective oxidation of organic compounds using inductive heating
- To improve the synthesis of methoxy cephalosporin′s intermediate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?