Documentos Principais
GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
Sinônimo(s):
NI516010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.125,00
R$ 2.125,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.125,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 2.125,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 638-117-95
peso
50 g
cor
black
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)