Documentos
481424
Sigma-Aldrich
Peróxido de zinco
50-60%
Sinônimo(s):
Dióxido de zinco
About This Item
Fórmula linear:
ZnO2
Número CAS:
Peso molecular:
97.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
concentração
50-60%
pf
212 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
chave InChI
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
As soluções de peróxido de zinco podem ser preparadas a partir de precursores de hidróxido de zinco; posteriormente, pode-se usar sol para preparar nanopartículas de zinco.
Outras notas
Resíduo ZnO
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Zinc oxide 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204951
Zinc oxide
Zinc oxide analytical standard
Supelco
93632
Zinc oxide
Zinc oxide puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
Sigma-Aldrich
96479
Zinc oxide
Zinc oxide nanopowder, <50 nm particle size (BET), >97%
Sigma-Aldrich
677450
Zinc oxide
Zinc oxide puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. for dried substance)
Sigma-Aldrich
14439
Zinc oxide
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)