Documentos
343153
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxide
−325 mesh
Sinônimo(s):
Cobaltous oxide
About This Item
Fórmula linear:
CoO
Número CAS:
Peso molecular:
74.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
chave InChI
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Lithium oxide 97%, powder, −60 mesh
Sigma-Aldrich
374725
Lithium oxide
Cobalt Carbon coated magnetic, nanopowder, <50 nm particle size (TEM), ≥99%
Sigma-Aldrich
697745
Cobalt
Artigos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.