Documentos Principais
72243
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide trihydrate
98% (AT)
Sinônimo(s):
Nickel dibromide hydrate, Nickelous bromide
Selecione um tamanho
250 G
R$ 1.174,00
1 KG
R$ 2.394,00
R$ 1.174,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 1.174,00
1 KG
R$ 2.394,00
About This Item
Fórmula linear:
NiBr2 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
272.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.174,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98% (AT)
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.3H2O/h2*1H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
chave InChI
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Development of di and polynuclear lead (II) salen (or reduced salen) complexes having PbO2M (M= Cu/Ni) cores: Synthetic strategies and structures: Investigates the synthesis and structural features of polynuclear lead(II) and Nickel(II) bromide trihydrate complexes (Banerjee et al., 2022).
  • The synthesis, structure, and magnetic properties of nickel (II) 6-coordinate species with several substituted aniline ligands: Studies the synthesis and magnetic properties of Nickel(II) bromide trihydrate complexes, emphasizing their potential applications (Meehan et al., 2021).
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)