Documentos Principais
721131
Sigma-Aldrich
(4-Benzyloxyphenyl)tributylstannane
Sinônimo(s):
[4-(Benzyloxy)phenyl]tributyltin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H38OSn
Número CAS:
Peso molecular:
473.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546
densidade
1.128 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.3C4H9.Sn/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;3*1-3-4-2;/h1,3-10H,11H2;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
DRDMDSYSKAAPQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of epoxy-substituted aryl alkenes by Stille coupling reactions with allylic carbonates
  • Preparation of polycyclic meroterpenoids based on Stille couplings and titanocene catalysis
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)