798878
SnAP M Reagent
95%
Sinônimo(s):
2-[(tributylstannyl)methoxy]-Ethanamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
grupo funcional
amine
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COCCN)CCCC
InChI
1S/3C4H9.C3H8NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-5-3-2-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-4H2;
chave InChI
YFZRXKFYLGAQOC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.