Documentos Principais
720593
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH313COCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
117.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
p.e.
144 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i4+1
chave InChI
XXRCUYVCPSWGCC-AZXPZELESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)