Documentos Principais
720046
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
97%
Sinônimo(s):
2-(Diphenylphosphanyl)benzaldoxime
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H16NOP
Número CAS:
Peso molecular:
305.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
173-178 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
chave InChI
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)