Documentos Principais
718386
Sigma-Aldrich
Lithium diisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution
0.25 M in THF/hexanes
Sinônimo(s):
LDBBA
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 1.044,00
100 ML
R$ 2.859,00
R$ 1.044,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 1.044,00
100 ML
R$ 2.859,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H28AlLiO
Número CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.044,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
0.25 M in THF/hexanes
densidade
0.795 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC(C)C[AlH-](CC(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.2C4H9.Al.Li.H/c1-4(2,3)5;2*1-4(2)3;;;/h1-3H3;2*4H,1H2,2-3H3;;;/q-1;;;;+1;
chave InChI
HNIYOHKCLUHKGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Lithiumdiisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Aromatic and aliphatic nitriles to aldehydes.
  • Aromatic and aliphatic esters to aldehydes.
  • Tertiary amides to aldehydes.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)