Documentos Principais
718033
Sigma-Aldrich
Sucrose solution
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.400,00
1 PKG
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.400,00
1 PKG
R$ 1.400,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Peso molecular:
342.30
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.12
R$ 1.400,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Formulário
solution
Nível de qualidade
composição
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
concentração
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
Categorias relacionadas
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells