Documentos Principais
374601
Sigma-Aldrich
Tributylphenylstannane
97%
Sinônimo(s):
Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tributylphenyltin
Selecione um tamanho
1 G
R$ 494,00
10 G
R$ 1.543,00
R$ 494,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 494,00
10 G
R$ 1.543,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Número CAS:
Peso molecular:
367.16
Beilstein:
3610571
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 494,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
125-128 °C/0.14 mmHg (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)