Documentos Principais
716596
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4Cl2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
207.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
30-34 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c1-12-5(11)3-2-9-6(8)10-4(3)7/h2H,1H3
chave InChI
FNNAWVXVOHNOFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)