Documentos Principais
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 794,00
R$ 794,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 794,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5HCl3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
211.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 794,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.586
densidade
1.645 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
chave InChI
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)