Documentos Principais
716413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylbenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 412,00
R$ 412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 412,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
136-140 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)