Documentos Principais
659290
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.563
p.e.
271 °C
densidade
1.520 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)