Documentos Principais
P65606
Sigma-Aldrich
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
2-Pyridineacetic acid hydrochloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 502,00
25 G
R$ 632,00
R$ 502,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 502,00
25 G
R$ 632,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
173.60
Beilstein:
3696607
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 502,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
135 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)