Documentos
73178
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
Sinônimo(s):
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
267.08
Beilstein:
2372925
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
98.0-102.0% (wt., AT)
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,13H,(H,14,15)
chave InChI
XZWXQSGFZHRDNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3