Documentos Principais
716316
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3F4N
Número CAS:
Peso molecular:
165.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.401
densidade
1.368 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
chave InChI
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
90.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)