71620
Sodium hydride
powder (moistened with oil), 55-65% (gas-volumetric)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder (moistened with oil)
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
55-65% (gas-volumetric)
pf
800 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na]
InChI
1S/Na.H
chave InChI
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?