716006
6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
TIPS pentacene
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
pf
276 °C
solubilidade
acetone: soluble 0.16 wt. % at 23 °C(lit.)
anisole: soluble 2.03 wt. % at 23 °C(lit.)
n-butylbenzene: soluble 3.43 wt. % at 23 °C(lit.)
toluene: soluble 6.57 wt. % at 23 °C(lit.)
densidade
1.104 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)c4cc5ccccc5cc14)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C44H54Si2/c1-29(2)45(30(3)4,31(5)6)23-21-39-41-25-35-17-13-15-19-37(35)27-43(41)40(22-24-46(32(7)8,33(9)10)34(11)12)44-28-38-20-16-14-18-36(38)26-42(39)44/h13-20,25-34H,1-12H3
chave InChI
FMZQNTNMBORAJM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Conteúdo relacionado
A eletrônica orgânica utiliza condutores e semicondutores orgânicos para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, diodos orgânicos emissores de luz e transistores orgânicos de efeito de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.