246883
6,13-Pentacenequinone
99%
Sinônimo(s):
6,13-Pentacenedione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2cc3ccccc3cc2C(=O)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H
chave InChI
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- deposition of 6,13-pentacenequinone thin films on n-Si substrates by thermal evaporation
- as precursor to diarylpentacenes, potential organic field-effect transitors
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.