Documentos Principais
713139
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium iodide
Sinônimo(s):
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20IN
Número CAS:
Peso molecular:
269.17
Beilstein:
3701800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Hydrophobic ionic liquids for electrochemical applications
  • Lewis-base ionic liquid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)