727954
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluormethylsulfonyl)imide
98%
Sinônimo(s):
HMIM BTI, HMIM TFS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
98%
Formulário
liquid
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H19N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
RCNFOZUBFOFJKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Electrochemical behavior and determination of rutin on modified carbon paste electrodes.: This research investigates the electrochemical properties of rutin using modified carbon paste electrodes incorporating 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, an ionic liquid. The study highlights the ionic liquid′s role in enhancing the electrode′s sensitivity and stability, making it a promising material for electrochemical sensing applications (Macikova et al., 2012).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?