Documentos Principais
711632
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodipropionic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO6
Número CAS:
Peso molecular:
261.27
Beilstein:
5435573
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
lumps
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(17)12(6-4-8(13)14)7-5-9(15)16/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
NIFJJASPEGEHDS-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)