711454
Glycerol-2-13C,d8
94 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
94 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
peso molecular
100.97 by atom % calculation
p.e.
182 °C/20 mmHg
pf
20 °C
densidade
1.370 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3+1D,4D,5D,6D
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-KSJPPRDUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)