Documentos
710709
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic-d15 acid
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Ethylcaproic-d15 acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)3CD(C2D5)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
159.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
liquid
pb
228 °C
alteração de massa
M+15
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
chave InChI
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup