Documentos Principais
E29141
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
99%
Sinônimo(s):
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Beilstein:
1750468
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
4.98 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
699 °F
Lim. expl.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Ethylhexanoic acid can be used:
  • As a reactant in esterification [1], decarboxylative alkynylation [2], and preparation of alkyl coumarins via decarboxylative coupling reactions.[3]
  • In the organocatalytic medium for the preparation of various 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones by Biginelli reaction.[4][5]
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Novel and efficient organocatalytic biginelli reaction using 2-ethylhexanoic acid
Hekmatshoar R, et al.
Gazi University Journal of Science, 25(3), 617-621 (2012)
Esterification of aliphatic acids with olefin promoted by Bronsted acidic ionic liquids
Gu Y, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 212(1-2), 71-75 (2004)
Iron (III)-catalyzed direct synthesis of diphenylmethyl esters from 2-diphenylmethoxypyridine
Tran Van H, et al.
Synthetic Communications, 212(1-2), 1-9 (2019)
Direct C-3 alkylation of coumarins via decarboxylative coupling with carboxylic acids
Jafarpour F, et al.
New. J. Chem., 43(24), 9328-9332 (2019)
Silver-catalyzed decarboxylative alkynylation of aliphatic carboxylic acids in aqueous solution
Liu X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(35), 14330-14333 (2012)