Documentos Principais
710393
Sigma-Aldrich
1,1′-Dibromoferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8Br2Fe
Número CAS:
Peso molecular:
343.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
52-55 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].Br[C]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Br.Fe/c2*6-5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
chave InChI
PPENAEPVSCFVJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhiqiang Tan et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-28)
Conjugated microporous polymers (CMPs) have conjugated skeleton and permanent porosity, and exhibit huge potential in developing novel functional materials for resolving the challenging energy and environment issues. Metal-containing CMPs often exhibited unique properties. In the present manuscript, ferrocene-based conjugated microporous