Documentos Principais
681571
Sigma-Aldrich
(6-Bromohexyl)ferrocene
Sinônimo(s):
1-Bromo-6-ferrocenylhexane, 6-Ferrocenylhexyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21BrFe
Número CAS:
Peso molecular:
349.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H16Br.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
chave InChI
LNVDAJXWPKYLFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A ferrocene building block.[1][2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yongbin Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13913-13920 (2006-10-19)
This work reports a new biocompatible surfactant structure, of which the hydrophilic head group is composed of a folded, stable self-inclusion complex of a ferrocenyl substituted beta-cyclodextrin (betaCD). While multiple intra- or intermolecular complexes can exist for this amphiphile, the
Eric Bakker
Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland), 639(1-2), 1-7 (2010-08-10)
A generalized description of the response behavior of potentiometric polymer membrane ion-selective electrodes is presented on the basis of ion-exchange equilibrium considerations at the sample-membrane interface. This paper includes and extends on previously reported theoretical advances in a more compact