698776
Chloro(tert-butyl)phenylphosphine
Sinônimo(s):
(1,1-Dimethylethyl)phenylphosphinous chloride, Chloro(phenyl)-tert-butylphosphine, tert-Butyl(phenyl)phosphinous chloride, tert-Butylchloro(phenyl)phosphine, tert-Butylphenylchlorophosphine, tert-butylphenylchlorophosphine
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.555
pb
77-78 °C/0.4 mmHg
densidade
1.064 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14ClP/c1-10(2,3)12(11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
XOQDDCZARYSQNB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
32.8 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter