Documentos Principais
709700
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)benzylamine
Sinônimo(s):
(2-Aminomethyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-(2-aminomethylphenyl)carbamate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 953,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 953,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
p.e.
238-242 °C
densidade
1.054 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Two-step syntheses of fused quinoxaline-benzodiazepines and bis-benzodiazepines employing a double UDC (Ugi/Deprotect/Cyclize) strategy
  • Preparation of hydroquinazoline scaffolds via microwave-promoted Ugi reaction and cyclization
  • Preparation of pyrazinone inhibitors of mast cell tryptase
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)