Documentos
635960
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminophenol
97%
Sinônimo(s):
2-Hydroxyphenyl carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminophenol
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
140-144 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
chave InChI
UQLYDIDMLDTUDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves