Documentos Principais
706701
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-bromopyridine
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromo-3-pyridinyl)ethanone, 3-(2-Bromopyridyl) methyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
200.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.572
densidade
1.552 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3
chave InChI
VYJZSPNXTDPUJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)