Documentos Principais
706310
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrFO
Número CAS:
Peso molecular:
203.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
55-59 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
chave InChI
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)